Principaux documents
408549
Sigma-Aldrich
Z-His-OH
99%
Synonyme(s) :
Nα-Carbobenzyloxy-L-histidine, Nα-Z-L-Histidine
5 G
214,00 $
214,00 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
214,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H15N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.29
Beilstein:
92342
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
214,00 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Activité optique
[α]20/D −24°, c = 1% in 6 M HCl
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
168 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H15N3O4/c18-13(19)12(6-11-7-15-9-16-11)17-14(20)21-8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,7,9,12H,6,8H2,(H,15,16)(H,17,20)(H,18,19)/t12-/m0/s1
Clé InChI
WCOJOHPAKJFUDF-LBPRGKRZSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable