18726
Nα-Methyl-L-ornithine monohydrochloride
≥98% (TLC), powder
Synonyme(s) :
(S)-5-Amino-2-(methylamino)pentanoic acid hydrochloride, N-Me-Orn-OH · HCl
About This Item
Produits recommandés
product name
Nα-Methyl-L-ornithine monohydrochloride, ≥98% (TLC)
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D +27.0±1.0°, c = 1 in 1 M HCl
Composition
carbon, 38.7-40.2%
nitrogen, 14.9-15.7%
Chaîne SMILES
Cl.CN[C@@H](CCCN)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c1-8-5(6(9)10)3-2-4-7;/h5,8H,2-4,7H2,1H3,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
Clé InChI
OUPNMQRLBAANLP-JEDNCBNOSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable