Principaux documents
S953318
N-(2-CARBOXYPHENYL)GLYCINE
AldrichCPR
S953318-1G
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S953318-1G
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H9NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.176
Numéro MDL:
261,00 $