388M-1
Nestin (10C2) Mouse Monoclonal Antibody
264,00 $
About This Item
264,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
100
500
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10C2, monoclonal
Description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Conditionnement
vial of 0.1 mL concentrate (388M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (388M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (388M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (388M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (388M-18)
Fabricant/nom de marque
Cell Marque®
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
Isotype
IgG1
Contrôle
tonsil
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Visualisation
cytoplasmic
Informations sur le gène
human ... NES(10763)
Description générale
Qualité
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Liaison
Forme physique
Notes préparatoires
Articles
IHC antibodies enhance dermatopathology beyond H&E stained slides, improving techniques and applications for dermatological research.