Documents
687340
Sigma-Aldrich
N-Boc-4, 4-difluoro-L-proline
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H15F2NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D -69.0° in chloroform
Pf
120-124 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(F)(F)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H15F2NO4/c1-9(2,3)17-8(16)13-5-10(11,12)4-6(13)7(14)15/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,14,15)/t6-/m0/s1
Clé InChI
WTMZYKCXBXPVPT-LURJTMIESA-N
Application
N-Boc-4,4-difluoro-L-proline can be used as a substrate in the preparation of possible dipeptidyl peptidase I (DPPI) inhibitors and VLA-4 antagonists.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
4-(Pyrrolidinyl) methoxybenzoic acid derivatives as a potent, orally active VLA-4 antagonist
Chiba J, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 54(11), 1515-1529 (2006)