Principaux documents
681202
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-oxo-L-proline
97%
Synonyme(s) :
(S)-N-Boc-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, Boc-L-Pro(4-oxo)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H15NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D +19.0 to +23.0°, c = 0.5 in acetone
Pf
160 °C (dec.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H15NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h7H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t7-/m0/s1
Clé InChI
CKYGSXRXTIKGAJ-ZETCQYMHSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable