Documents
483818
Sigma-Aldrich
N-Boc-D-proline
99%
Synonyme(s) :
Boc-D-Pro-OH
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H17NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Activité optique
[α]22/D +60°, c = 2 in acetic acid
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
134-137 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-6-4-5-7(11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m1/s1
Clé InChI
ZQEBQGAAWMOMAI-SSDOTTSWSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable