Principaux documents
15490
Sigma-Aldrich
Boc-Pro-OH
≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-proline, Boc-L-proline
5 G
51,70 $
25 G
132,00 $
100 G
153,00 $
51,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
51,70 $
25 G
132,00 $
100 G
153,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H17NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.25
Beilstein:
15828
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
51,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99.0% (T)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −61±2°, c = 2% in acetic acid
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
133-135 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-6-4-5-7(11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m0/s1
Clé InChI
ZQEBQGAAWMOMAI-ZETCQYMHSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Manos Gkikas et al.
Biomacromolecules, 16(11), 3686-3693 (2015-10-16)
Novel poly(L-lysine)-block-poly(L-proline) (PLL-b-PLP)-based materials with all PLP helical conformers, i.e., PLP II and the rare PLP I are here reported. Electrostatic supramolecular complexation of the adjacent cationic PLL with anionic molecules bearing DNA analogue H-bonding functionalities, such as deoxyguanosine monophosphate
Griet Van Zeebroeck et al.
Nature chemical biology, 5(1), 45-52 (2008-12-09)
Transporter-related nutrient sensors, called transceptors, mediate nutrient activation of signaling pathways through the plasma membrane. The mechanism of action of transporting and nontransporting transceptors is unknown. We have screened 319 amino acid analogs to identify compounds that act on Gap1
Articles
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.