Principaux documents
671290
Sigma-Aldrich
(2S,4R)-4-Hydroxy-pyrrolidine-2-carboxylic acid dibenzylamide
99% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H22N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Essai
99% (HPLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]/D -58.0±2.0°, c = 1 in methylene chloride
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@H]1CN[C@@H](C1)C(=O)N(Cc2ccccc2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C19H22N2O2/c22-17-11-18(20-12-17)19(23)21(13-15-7-3-1-4-8-15)14-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18,20,22H,11-14H2/t17-,18+/m1/s1
Clé InChI
ONGZRIRZKQFXRQ-MSOLQXFVSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable