H54409
trans-4-Hydroxy-L-proline
≥99%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
(2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, Hyp
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
trans-4-Hydroxy-L-proline, ≥99%
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
crystalline powder
Activité optique
[α]25/D −75.6°, c = 1 in H2O
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
white to off-white
Pf
273 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
O[C@H]1CN[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1
Clé InChI
PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1