A78608
2-Aminopyrimidine
97%
Synonyme(s) :
2-Pyrimidinamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
122-126 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1ncccn1
InChI
1S/C4H5N3/c5-4-6-2-1-3-7-4/h1-3H,(H2,5,6,7)
Clé InChI
LJXQPZWIHJMPQQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable