Principaux documents
900211
Sigma-Aldrich
Buchwald Precatalyst C-N Coupling Validation Kit
1 KIT
1 940,00 $
1 940,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KIT
1 940,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
1 940,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Application
C-N Coupling Validation Kit allows users of theKITALYSIS-CN. to validate their hits- observed at 10 micromole scale- on larger scale, but can also be used as a stand-alone set of Pd catalysts. The following catalysts are included in the set:
Josiphos SL-J009-1 Pd G3 (747130-250MG)
SPhos Pd G2 (753009-250MG)
RuPhos Pd G2 (753246-250MG)
P(t-Bu)3 Pd G2 (756482-250MG)
BrettPhos Pd G3 (761605-250MG)
tBuXPhos Pd G3 (762229-250MG)
CPhos Pd G3 (763004-250MG)
XantPhos Pd G3 (763039-250MG)
XPhos Pd G3 (763381-250MG)
MorDalphos Pd G3 (792357-250MG)
DavePhos-Pd-G3 (804959-250MG)
rac-BINAP-Pd-G3 (804967-250MG)
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2
Risques supp