631736
2-Chloro-5-iodobenzoic acid
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
157-161 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cc(I)ccc1Cl
InChI
1S/C7H4ClIO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
GEBYSTBEDVQOTK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges