Principaux documents
175544
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid
98%
25 G
45,90 $
100 G
90,20 $
45,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
45,90 $
100 G
90,20 $
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(Cl)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.46
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
45,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Pf
154-156 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
chloro
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc(Br)ccc1Cl
InChI
1S/C7H4BrClO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
FGERXQWKKIVFQG-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid was used to evaluate the homogeneity of organic powder[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Determination of C: H: O: N ratios in solid organic compounds by laser-induced plasma spectroscopy.
Tran M, et al.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 16(6), 628-632 (2001)