135577
Acide 2-chlorobenzoique
98%
Synonyme(s) :
2-CBA, o-Chlorobenzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
138-140 °C (lit.)
Solubilité
cold water: soluble 900 part
alcohol: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
water: soluble (hot)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Clé InChI
IKCLCGXPQILATA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
343.4 °F
Point d'éclair (°C)
173 °C