Principaux documents
664014
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-chlorobenzoic acid
97%
5 G
48,30 $
25 G
112,00 $
48,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
48,30 $
25 G
112,00 $
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(Cl)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.46
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
48,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
171-175 °C
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
chloro
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(Br)cc1Cl
InChI
1S/C7H4BrClO2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
JAVZWSOFJKYSDY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves