Principaux documents
564648
Sigma-Aldrich
Ethyl-5-ethoxy-2-hydroxybenzoate
97%
Synonyme(s) :
5-Ethoxy-salicylic acid ethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OC6H3(OH)CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
63-67 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1cc(OCC)ccc1O
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-14-8-5-6-10(12)9(7-8)11(13)15-4-2/h5-7,12H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
BSRPONIXRNBZGU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable