642673
3-Hydroxycoumarin
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Pf
153-157 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC1=Cc2ccccc2OC1=O
InChI
1S/C9H6O3/c10-7-5-6-3-1-2-4-8(6)12-9(7)11/h1-5,10H
Clé InChI
MJKVTPMWOKAVMS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable