Principaux documents
87929
Sigma-Aldrich
1-Hexyl-3-methylimidazolium chloride
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
HMIMCl
5 G
85,10 $
50 G
256,00 $
85,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
85,10 $
50 G
256,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H19ClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.72
Beilstein:
8356525
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
85,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
liquid
Chaîne SMILES 
[Cl-].CCCCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C10H19N2.ClH/c1-3-4-5-6-7-12-9-8-11(2)10-12;/h8-10H,3-7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
NKRASMXHSQKLHA-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
1-hexyl-3-methylimidazolium chloride is an ionic liquid (IL). Its surface and bulk properties in aqueous solution at various temperatures indicates that it behaves as a short-chain cationic surfactant and shows aggregation behavior.[1]
Forme physique
Ionic solvent, liquid salt
Autres remarques
Ionic liquid employed in the catalytic, solvent-free alkylation;[2][3] catalyst for polymerization of olefins.[3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Physical properties of the ternary mixture ethanol+ water+ 1-hexyl-3-methylimidazolium chloride at 298.15 K
Gomez, E., et al.
Physics and Chemistry of Liquids, 44.4, 409-417 (2006)
Dynamic viscosities of a series of 1-alkyl-3-methylimidazolium chloride ionic liquids and their binary mixtures with water at several temperatures
Gomez, Elena, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 51.2, 696-701 (2006)
Solution enthalpies of ionic liquid 1-hexyl-3-methylimidazolium chloride
Fang, Da-Wei, Ying-Chun Sun, and Zhen-Wei Wang
Journal of Chemical and Engineering Data, 53.1, 259-261 (2007)
Effect of electrolytes on surface tension and surface adsorption of 1-hexyl-3-methylimidazolium chloride ionic liquid in aqueous solution.
Ghasemian E, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 42(8), 962-966 (2010)
Homogeneous Tritylation of Cellulose in 1?Butyl?3?methylimidazolium Chloride
Erdmenger, Tina, et al.
Macromolecular Bioscience, 7.4, 440-445 (2007)