Principaux documents
561452
Sigma-Aldrich
Ethyllithium solution
0.5 M in benzene: cyclohexane
Synonyme(s) :
Ethyllithium
4 X 25 ML
193,00 $
100 ML
204,00 $
193,00 $
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
4 X 25 ML
193,00 $
100 ML
204,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2Li
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
36.00
Beilstein:
3587196
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
193,00 $
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Concentration
0.5 M in benzene: cyclohexane
Densité
0.862 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Li]CC
InChI
1S/C2H5.Li/c1-2;/h1H2,2H3;
Clé InChI
BLHLJVCOVBYQQS-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyllithium is a general organolithium reagent used in the nucleophilic addition reaction to synthesize a variety of intermediates.[1][2][3]
Conditionnement
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Informations légales
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Point d'éclair (°F)
-17.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-27.22 °C - closed cup
Highly stereoselective epoxidation of O-protected 3-hydroxy-1-nitroalkenes.
Jain A, et al.
Tetrahedron, 65(40), 8362-8366 (2009)
Interaction of alkyllithium compounds with base. Complex formation between ethyllithium and triethylamine in benzene.
Brown T L, et al.
Journal of the American Chemical Society, 86(11), 2135-2141 (1964)
Conversions of osmabenzyne and isoosmabenzene.
Zhao Q, et al.
Chemistry?A European Journal , 18(37), 11597-11603 (2012)