529745
Isopropyllithium solution
0.7 M in pentane
Synonyme(s) :
2-Lithiopropane, 2-Propyllithium
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Concentration
0.7 M in pentane
Point d'ébullition
35-36 °C
Densité
0.632 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Li]C(C)C
InChI
1S/C3H7.Li/c1-3-2;/h3H,1-2H3;
Clé InChI
HDSLTIHESBGENB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-31.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-35 °C - closed cup