186198
tert-Butyllithium solution
1.7 M in pentane
Synonyme(s) :
Lithium-2-methyl-2-propanide, t-BuLi
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
~3 (vs air)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
1.7 M in pentane
Densité
0.652 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Li]C(C)(C)C
InChI
1S/C4H9.Li/c1-4(2)3;/h1-3H3;
Clé InChI
BKDLGMUIXWPYGD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Alkyllithium derivatives form alkyl iodides and diiodoalkanes by halogen-lithium exchange reaction.
- Inorganic polymer [(LiMo3Se3)n] from [(InMo3Se3)n] by reductive intercalation method.
- Adducts of cinnamic acid (1,3- and 1,4-adducts) by reacting with C-C double of cinnamic acid.
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-56.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-49 °C - closed cup