Principaux documents
540846
Sigma-Aldrich
2,2,3,3-Tetramethylbutane
≥94%
Synonyme(s) :
Hexamethylethane, NSC 62039
1 G
124,00 $
124,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
124,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CC(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
124,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥94%
Pf
94-97 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2,3)8(4,5)6/h1-6H3
Clé InChI
OMMLUKLXGSRPHK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
39.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4 °C - closed cup
Jeffrey A Manion et al.
The journal of physical chemistry. A, 119(28), 7637-7658 (2015-04-15)
Presented is a combined experimental and modeling study of the kinetics of the reactions of H and CH3 with n-butane, a representative aliphatic fuel. Abstraction of H from n-alkane fuels creates alkyl radicals that rapidly decompose at high temperatures to