69110
1-Methylpyrrolidine
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
N-Methylpyrrolidine, N-Methyltetrahydropyrrole
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.425
Point d'ébullition
76-80 °C (lit.)
Densité
0.800 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN1CCCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H2,1H3
Clé InChI
AVFZOVWCLRSYKC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Synthesis of ionic liquid electrolytes for primary Li/CFx batteries.
- Preparation of ionic liquid as a reaction medium to carry out sulfuric acid-catalyzed conversion of alkynes to ketones.
- MCM-47, a highly crystalline ferrierite layered silicate, can be synthesized using a diquaternary ammonium salt prepared from the reaction of 1-methylpyrrolidine with 1,4-dibromobutane.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-0.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-18 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?