MilliporeSigma
Passer à
MX1395
NMP
Meets ACS Specifications GR ACS
Synonyme(s) :
1-Methyl-2-Pyrrolidone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, Methyl Pyrrolidone
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
3 kg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
650,00 $
20 L
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 570,00 $
203 L
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
9 340,00 $
A propos de cet article
Formule linéaire :
(CH3)-NC(=O)CH2CH2CH2-
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
212-828-1
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
202 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.32 hPa ( 20 °C)
650,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
1-Methyl-2-pyrrolidone, Meets ACS Specifications GR ACS
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor pressure
0.32 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.01% Free amine (as methylamine), ≤0.05% Water (H2O), ≤1 ppm Chloride (Cl)
color
APHA: ≤50
pH
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
transition temp
flash point 91 °C
solubility
1000 g/L
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
N1(CCCC1=O)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPARTA solvents are designed for routine chemical synthesis, drying, purification, and critical labware cleaning in quality control environments. Engineered for precision, they deliver consistently reproducible results essential for rigorous validation and documentation.
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Application
Meets ACS Specifications GR ACS
Analysis Note
Assay (GC): 99.0% min
Chloride (Cl): 1ppm max
Color (APHA): 50 max
Form: Clear liquid
Free amine (as methylamine): 0.01% max
Water (H2O): 0.05% max
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
1.02497MX1390443778
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.7% (GC)
assay
≥99.0%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
ACS reagent
solubility
1000 g/L
solubility
1000 g/L
solubility
1000 g/L
solubility
acetone: miscible(lit.), alcohol: miscible(lit.), benzene: miscible(lit.), chloroform: miscible(lit.), ethyl acetate: miscible(lit.), water: miscible(lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
202 °C/1013 hPa
bp
202 °C/1013 hPa
bp
202 °C/1013 hPa
bp
202 °C (lit.), 81-82 °C/10 mmHg (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Methyl-2-pyrrolidone
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
91 °C - Pensky-Martens closed cup