130036
N-Methyl-4-piperidone
97%
Synonyme(s) :
1-Methyl-4-piperidinone
57,20 $
About This Item
57,20 $
Produits recommandés
Conformité réglementaire
suitable for FDA C-010.02
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Densité
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C6H11NO/c1-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H2,1H3
Clé InChI
HUUPVABNAQUEJW-UHFFFAOYSA-N
Application
- Spiropiperidine rings by reacting with malononitrile and electrophiles or Michael acceptors.[1]
- (3E,5E)-1-Methyl-3,5-bis(phenylmethylene)-4-piperidinone by reacting with benzaldehyde via Michael addition, followed by intramolecular O-cyclization/elimination sequential reactions.[2]
- N,N′-Dimethylbispidinone by utilizing a double Mannich condensation method.[3]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup