132187
2,2,3-Trimethylbutane
≥99%
Synonyme(s) :
Pentamethylethane, Triptane
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
3.37 psi ( 37.7 °C)
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
842 °F
Limite d'explosivité
~7 %
Indice de réfraction
n20/D 1.389 (lit.)
Point d'ébullition
80.9 °C (lit.)
Pf
−25 °C (lit.)
Densité
0.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C7H16/c1-6(2)7(3,4)5/h6H,1-5H3
Clé InChI
ZISSAWUMDACLOM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
19.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-7 °C - closed cup