Documents
533882
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-pentyne
98%
Synonyme(s) :
Isobutyl acetylene
About This Item
Formule linéaire :
CH≡CCH2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
82.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.393 (lit.)
Point d'ébullition
61-62 °C (lit.)
Densité
0.698 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)CC#C
InChI
1S/C6H10/c1-4-5-6(2)3/h1,6H,5H2,2-3H3
Clé InChI
OXRWICUICBZVAE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
24.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4.44 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves