143065
3-Dimethylamino-1-propyne
97%
Synonyme(s) :
1-Dimethylamino-2-propyne, N,N-Dimethyl-2-propynylamine, N,N-Dimethylpropargylamine
68,00 $
About This Item
68,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.419 (lit.)
pb
79-83 °C (lit.)
Densité
0.772 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN(C)CC#C
InChI
1S/C5H9N/c1-4-5-6(2)3/h1H,5H2,2-3H3
Clé InChI
ILBIXZPOMJFOJP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
17.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-8 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter