256560
1-Pentyne
99%
Synonyme(s) :
Propylacetylene
51,10 $
About This Item
51,10 $
Produits recommandés
Pression de vapeur
6.8 psi ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.385 (lit.)
pb
40 °C (lit.)
Pf
−106-−105 °C (lit.)
Densité
0.691 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCC#C
InChI
1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h1H,4-5H2,2H3
Clé InChI
IBXNCJKFFQIKKY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves