663018
Cyclopropylacetylene
Neat, 97%
Synonyme(s) :
Ethynylcyclopropane
44,10 $
About This Item
44,10 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.429
pb
51 °C
Densité
0.781 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C#CC1CC1
InChI
1S/C5H6/c1-2-5-3-4-5/h1,5H,3-4H2
Clé InChI
NPTDXPDGUHAFKC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves