Documents
244392
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethyl-1-butyne
98%
Synonyme(s) :
tert-Butylacetylene
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CC≡CH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
82.14
Numéro Beilstein :
1697100
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
7.88 psi ( 20 °C)
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.374 (lit.)
Point d'ébullition
37-38 °C (lit.)
Pf
−78 °C (lit.)
Densité
0.667 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)C#C
InChI
1S/C6H10/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3
Clé InChI
PPWNCLVNXGCGAF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
3,3-Dimethyl-1-butyne was used in the synthesis of erythro and threo isomers of B-(3,3-dimethyl-1,2-dideuterio-1-butyl)-9-BBN by hydroboration-deuteronolysis-hydroboration sequence.
À utiliser avec
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-21.1 °F
Point d'éclair (°C)
-29.5 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Karl Matos et al.
The Journal of organic chemistry, 63(3), 461-470 (2001-10-24)
Both erythro and threo isomers of B-(3,3-dimethyl-1,2-dideuterio-1-butyl)-9-BBN (6) were prepared from 3,3-dimethyl-1-butyne (4) through a hydroboration-deuteronolysis-hydroboration sequence employing first 9-BBN-H and then 9-BBN-D, or in reverse order, respectively. Employing the Whitesides protocol, the stereochemistry of B --> Pd alkyl group
E Fontana et al.
Current drug metabolism, 6(5), 413-454 (2005-10-27)
The inhibition of human cytochrome P450s (CYPs) is one of the most common mechanisms which can lead to drug-drug interactions. The inhibition of CYPs can be reversible (competitive or non-competitive) or irreversible. Irreversible inhibition usually derives from activation of a