Documents
129216
Sigma-Aldrich
Cyclohexylacetylene
98%
Synonyme(s) :
Ethynylcyclohexane
About This Item
Formule linéaire :
C6H11C≡CH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.18
Numéro Beilstein :
1815535
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4540 (lit.)
Point d'ébullition
130-132 °C (lit.)
Densité
0.828 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C#CC1CCCCC1
InChI
1S/C8H12/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,8H,3-7H2
Clé InChI
SSDZYLQUYMOSAK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Cyclohexylacetylene (Ethynylcyclohexane) mediates NADPH-dependent loss of cytochrome P-450 on incubation with hepatic microsomes.
Application
Cyclohexylacetylene (Ethynylcyclohexane) was used in the preparation of [Os[(E)-CH=CHR](=C=C=CPh2)(CH3CN)2(P(i)Pr3)2]BF4 (R = Ph, Cy).
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
64.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
18 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Self-catalyzed inactivation of hepatic cytochrome P-450 by ethynyl substrates.
P R Ortiz de Montellano et al.
The Journal of biological chemistry, 255(12), 5578-5585 (1980-06-25)
Tamara Bolaño et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(12), 3965-3973 (2006-03-23)
Treatment in acetonitrile at -30 C of the hydride-alkenylcarbyne complex [OsH([triple bond]CCH=CPh2)(CH3CN)2(P(i)Pr3)2][BF4]2 (1) with (t)BuOK produces the selective deprotonation of the alkenyl substituent of the carbyne and the formation of the bis-solvento hydride-allenylidene derivative [OsH(=C=C=CPh2)(CH3CN)2(P(i)Pr3)2]BF4 (2), which under carbon monoxide