Principaux documents
497770
Sigma-Aldrich
4-Chlorobutylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Synonyme(s) :
Bromo(4-chlorobutyl)zinc
About This Item
Formule linéaire :
Cl(CH2)4ZnBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Concentration
0.5 M in THF
Densité
0.98 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClCCCC[Zn]Br
InChI
1S/C4H8Cl.BrH.Zn/c1-2-3-4-5;;/h1-4H2;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
YDPVAYXEHNRIKW-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-6.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-21.2 °C - closed cup