171565
Phenylmagnesium bromide solution
3.0 M in diethyl ether
Synonyme(s) :
Bromomagnesiobenzene, Bromophenylmagnesium
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
3.0 M in diethyl ether
Densité
1.134 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
Br[Mg]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.BrH.Mg/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-5H;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
ANRQGKOBLBYXFM-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
It may be used for synthesis of the following:
- 1,3,3-trimethyl-6-phenyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-6-ol
- 6-benzyl-1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-6-ol
- (3-(2-Dithiobenzoatepropionyl)propyl)dimethylmethoxysilane, reversible addition-fragmentation chain transfer polymerization (RAFT)-silane agent
- series of o-substituted benzophenones
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-40 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter