Principaux documents
485535
Sigma-Aldrich
DL-Dithiothreitol-d10
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Cleland’s reagent-d10
500 MG
1 570,00 $
1 570,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
500 MG
1 570,00 $
About This Item
Formule linéaire :
DSCD2CD(OD)CD(OD)CD2SD
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161504
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 570,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
Pf
42-44 °C (lit.)
Changement de masse
M+10
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]OC([2H])(C([2H])([2H])S[2H])C([2H])(O[2H])C([2H])([2H])S[2H]
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D,5D,6D/hD2
Clé InChI
VHJLVAABSRFDPM-BSSDICLPSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable