479047
2,2-Dimethoxyacetaldehyde solution
60 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
Glyoxal 1-(dimethyl acetal), Glyoxal dimethyl acetal
About This Item
Produits recommandés
Concentration
60 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.414
Point d'ébullition
100 °C
Densité
1.15 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)C(OC)OC
InChI
1S/C4H8O3/c1-6-4(3-5)7-2/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
OGFKTAMJLKHRAZ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
169.0 °F
Point d'éclair (°C)
76.1 °C