705551
Chlorure d'hydrogène solution
3 M in cyclopentyl methyl ether (CPME)
Synonyme(s) :
Hydrochloric acid in CPME
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Concentration
2.85-3.30 M (silver nitrate titration)
3 M in cyclopentyl methyl ether (CPME)
Point d'ébullition
106 °C
Densité
0.895 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clé InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
50.0 °F
Point d'éclair (°C)
10 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter