Principaux documents
302813
Sigma-Aldrich
(+)-O,O′-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid
made from synthetic tartaric acid, 97%
Synonyme(s) :
Di-p-toluoyl-D-tartaric acid
25 G
242,00 $
100 G
614,00 $
242,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
242,00 $
100 G
614,00 $
About This Item
Formule linéaire :
[CH3C6H4CO2CH(CO2H)-]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.35
Beilstein:
3225584
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
242,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Activité optique
[α]19/D +138°, c = 1 in ethanol
Pf
169-171 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ester
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)C(=O)O[C@@H]([C@H](OC(=O)c2ccc(C)cc2)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H18O8/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/t15-,16-/m0/s1
Clé InChI
CMIBUZBMZCBCAT-HOTGVXAUSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable