Principaux documents
C19406
Sigma-Aldrich
Diméthylacétal du chloroacétaldéhyde
98%
Synonyme(s) :
2-Chloro-1,1-diméthoxyéthane, Diméthyl chloroacétal
100 G
62,00 $
500 G
110,00 $
62,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
62,00 $
500 G
110,00 $
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2CH(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.57
Beilstein:
1733700
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
62,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.415 (lit.)
pb
128-130 °C (lit.)
Densité
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(CCl)OC
InChI
1S/C4H9ClO2/c1-6-4(3-5)7-2/h4H,3H2,1-2H3
Clé InChI
CRZJPEIBPQWDGJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
84.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
29 °C - closed cup