Documents
462950
Sigma-Aldrich
1,2:5,6-Di-O-cyclohexylidene-α-D-glucofuranose
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H28O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D −2.1°, c = 2.1 in ethanol
Pf
132-135 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O[C@H]1[C@H](O[C@@H]2OC3(CCCCC3)O[C@H]12)[C@H]4COC5(CCCCC5)O4
InChI
1S/C18H28O6/c19-13-14(12-11-20-17(22-12)7-3-1-4-8-17)21-16-15(13)23-18(24-16)9-5-2-6-10-18/h12-16,19H,1-11H2/t12?,13-,14+,15+,16+/m0/s1
Clé InChI
XEYVZLZWQFLSDZ-GJFSAVBPSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable