900787
1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate
≥98%
Synonyme(s) :
EMIM Ac
730,00 $
About This Item
730,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤0.5% H2O
Pf
>30 °C (product can occur as an undercooled melt)
Densité
1.101 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
CC([O-])=O.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C2H4O2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-2(3)4/h4-6H,3H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
XIYUIMLQTKODPS-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
327.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
164 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Part III. The first readily biodegradable ionic liquids
Articles
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.