Key Documents
457094
Sigma-Aldrich
Bis(2,4-dichlorophenyl) chlorophosphate
95%
Synonyme(s) :
Bis(2,4-dichlorophenyl) phosphorochloridate
About This Item
Formule linéaire :
(Cl2C6H3O)2P(O)Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Pf
51-56 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(OP(Cl)(=O)Oc2ccc(Cl)cc2Cl)c(Cl)c1
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves