Documents
D206555
Sigma-Aldrich
Diphenyl phosphoryl chloride
99%
Synonyme(s) :
Diphenyl chlorophosphate, Diphenyl phosphorochloridate
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5O)2POCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.63
Numéro Beilstein :
654130
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
10 mmHg ( 190 °C)
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.55 (lit.)
Point d'ébullition
314-316 °C/272 mmHg (lit.)
Densité
1.296 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H10ClO3P/c13-17(14,15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clé InChI
BHIIGRBMZRSDRI-UHFFFAOYSA-N
Application
Phosphorylation reagent for protected serine and pyranoses.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Carbohydrate Research, 223, 169-169 (1992)
Tetrahedron Letters, 34, 2461-2461 (1993)
Articles
Single molecule electronics is the endeavour of constructing electronic circuitry with single molecules as the fundamental building block.