224952
1-Piperonylpiperazine
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
pb
147-149 °C/2 mmHg (lit.)
Pf
36-40 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1CN(CCN1)Cc2ccc3OCOc3c2
InChI
1S/C12H16N2O2/c1-2-11-12(16-9-15-11)7-10(1)8-14-5-3-13-4-6-14/h1-2,7,13H,3-6,8-9H2
Clé InChI
NBOOZXVYXHATOW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup