Principaux documents
15140
Sigma-Aldrich
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
≥97.0% (AT)
Synonyme(s) :
BOP-Cl, Phosphoric acid bis(2-oxooxazolidide) chloride
5 G
123,00 $
25 G
493,00 $
123,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
123,00 $
25 G
493,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H8ClN2O5P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.56
Beilstein:
3654596
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
123,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (AT)
Forme
solid
Pf
191 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
ClP(=O)(N1CCOC1=O)N2CCOC2=O
InChI
1S/C6H8ClN2O5P/c7-15(12,8-1-3-13-5(8)10)9-2-4-14-6(9)11/h1-4H2
Clé InChI
KLDLRDSRCMJKGM-UHFFFAOYSA-N
Application
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride was used in the preparation of hexadepsipeptide[1].
Autres remarques
Reagent for activating the carboxylic group, synthesis of amides [2][3]; Esters [4]; Peptides [5]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
S. Danishefsky et al
Tetrahedron Letters, 25, 4203-4203 (1984)
J. Cabre et al.
Synthesis, 413-413 (1984)
R.D. Tung et al.
Journal of the American Chemical Society, 107, 4342-4342 (1985)
Yanjie Xu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 10(1), 259-264 (2007-11-17)
Hexadepsipeptide 2, the precursor of Hirsutellide A (1), was synthesized in an overall yield of 45% from N-Boc-Me-Gly via three coupling reactions using dicyclohexylcarbodiimide (DCC), O-(7-azabenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyl- uronium hexafluorophosphate (HATU) and bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride (BOP-Cl), respectively.
E.J. Corey et al.
Journal of the American Chemical Society, 104, 6818-6818 (1982)