MilliporeSigma
Toutes les photos(6)
Documents
178756
Sigma-Aldrich
Diphenyl phosphoryl azide
97%
Synonyme(s) :
DPPA, Phosphoric acid diphenyl ester azide
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5O)2P(O)N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.20
Numéro Beilstein :
2058967
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Indice de réfraction
n20/D 1.551 (lit.)
Point d'ébullition
157 °C/0.17 mmHg (lit.)
Densité
1.277 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[N-]=[N+]=NP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H10N3O3P/c13-14-15-19(16,17-11-7-3-1-4-8-11)18-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clé InChI
SORGEQQSQGNZFI-UHFFFAOYSA-N
Application
Hydroazidation Catalyst for Facile Preparation of Organoazides
Reagent for synthesis of oligosaccharides linked with carbamate and urea bonds utilizing modified Curtis rearrangement
Aziridination of olefins catalyzed by colbalt-tetraphenylporphyrin.
Used as the activating agent in the preparation of macrocyclic lactams and of an aldose reductase inhibitor.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
233.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
112 °C - closed cup