Key Documents
454486
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde
Synonyme(s) :
(R)-(+)-Glyceraldehyde acetonide, (R)-Isopropylideneglyceraldehyde, NSC 89869
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Activité optique
[α]22/D +53.8°, c = 2 in chloroform
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
Point d'ébullition
139 °C (lit.)
Densité
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)OC[C@@H](O1)C=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h3,5H,4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
Clé InChI
YSGPYVWACGYQDJ-YFKPBYRVSA-N
Application
Reactant involved in organic reactions including:
  • Henry condensation reactions
  • Synthesis of highly functionalized chiral aziridines
  • Olefination of aldehydes
  • C-H oxidations
  • Aldol-type condensations
  • Synthesis of hydrophilic pyrazine dyes for use as exogenous fluorescent tracer agents
  • Hosomi-Sakurai reactions
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - closed cup