345482
Methyl (R)-(+)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate
98%
Synonyme(s) :
α,β-Isopropylidene-D-glyceric acid methyl ester, Methyl α,β-isopropylidene-D-glycerate, Methyl 2,3-O-isopropylidene-D-glycerate
196,00 $
About This Item
196,00 $
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +8.5°, c = 1.5 in acetone
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
pb
70-75 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
ether
ketal
Chaîne SMILES
COC(=O)[C@H]1COC(C)(C)O1
InChI
1S/C7H12O4/c1-7(2)10-4-5(11-7)6(8)9-3/h5H,4H2,1-3H3/t5-/m1/s1
Clé InChI
DOWWCCDWPKGNGX-RXMQYKEDSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
167.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
75 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter