237744
(S)-(+)-1,2-Isopropylideneglycerol
98%, optical purity ee: 99% (GLC)
Synonyme(s) :
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, 1,2-Isopropylidene-sn-glycerol, D-α,β-Isopropylideneglycerol, D-(+)-Solketal, D-1,2-O-isopropylidene-sn-glycerol
154,00 $
About This Item
154,00 $
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +13.5°, neat
Pureté optique
ee: 99% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.434 (lit.)
pb
82-83 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
hydroxyl
ketal
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1(C)OC[C@H](CO)O1
InChI
1S/C6H12O3/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5,7H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
Clé InChI
RNVYQYLELCKWAN-YFKPBYRVSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter